Beskrivning
Thermo Scientific CL-XPosure Film är en ekonomiskt prissatt klarblå röntgenfilm speciellt för detektering och dokumentation av ECL-baserade western blöts och andra kemiluminescerande protein- eller nukleinsyraanalysmetoder. CL-XPosure Film är en utmärkt fotografisk film för användning med förbättrad kemiluminescens (ECL ) substrat för pepparrotsperoxidas (HRP) eller alkaliskt fosfatas (AP ). Bekväma storlekar erbjuds för protein western blotting, standardfilmkassetter och filmframkallningsutrustning. Denna autoradiografifilm fungerar också bra för kemiluminescenta eller isotopiska DNA- och RNA-metoder, inklusive Southern och Northern blotting och gel-shift-analyser (EMSA). Kvaliteten och priset på denna film gör den till det perfekta valet för biovetenskapliga forskningsapplikationer.
Funktioner inkluderar:
• Hög prestanda —precis lika känslig som andra kommersiellt tillgängliga autoradiografifilmer
• Ekonomiskt uppnå —bilder av hög kvalitet till ett överkomligt pris
• Bekvämt —tillgängligt i fem arkstorlekar i förpackningar som innehåller 100 icke-interfolierade ark
• Perfekt matchning —validerad för användning med SuperSignal kemiluminescerande substrat och Pierce ECL och ECL Plus kemiluminescerande substrat
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Röntgenfilm |
| Längd (engelska) | 10 tum |
| Bredd (engelska) | 8 tum |
| Kvantitet | 100 ark |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Mått (LxB) | 25 x 20 cm |
| Produktlinje | CL-Xposure |