Läs mer
Thermo Scientific™ CL-XPosure™ Filma
Produktkod. p-200000282 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Mått (LxB):
18 x 13 cm
24 x 18 cm
25 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
100 ark
Produktkod. 10137683
Brand: Thermo Scientific™ 34090
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific CL-XPosure Film är en ekonomiskt prissatt klarblå röntgenfilm speciellt för detektering och dokumentation av ECL-baserade western blöts och andra kemiluminescerande protein- eller nukleinsyraanalysmetoder.
Thermo Scientific CL-XPosure Film är en ekonomiskt prissatt klarblå röntgenfilm speciellt för detektering och dokumentation av ECL-baserade western blöts och andra kemiluminescerande protein- eller nukleinsyraanalysmetoder. CL-XPosure Film är en utmärkt fotografisk film för användning med förbättrad kemiluminescens (ECL ) substrat för pepparrotsperoxidas (HRP) eller alkaliskt fosfatas (AP ). Bekväma storlekar erbjuds för protein western blotting, standardfilmkassetter och filmframkallningsutrustning. Denna autoradiografifilm fungerar också bra för kemiluminescenta eller isotopiska DNA- och RNA-metoder, inklusive Southern och Northern blotting och gel-shift-analyser (EMSA). Kvaliteten och priset på denna film gör den till det perfekta valet för biovetenskapliga forskningsapplikationer.
Funktioner inkluderar:
• Hög prestanda —precis lika känslig som andra kommersiellt tillgängliga autoradiografifilmer
• Ekonomiskt uppnå —bilder av hög kvalitet till ett överkomligt pris
• Bekvämt —tillgängligt i fem arkstorlekar i förpackningar som innehåller 100 icke-interfolierade ark
• Perfekt matchning —validerad för användning med SuperSignal kemiluminescerande substrat och Pierce ECL och ECL Plus kemiluminescerande substrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Röntgenfilm
Längd (engelska) 7 tum
Bredd (engelska) 5 tum
Kvantitet 100 ark
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Mått (LxB) 18 x 13 cm
Produktlinje CL-Xposure