Läs mer
Applied Biosystems™ CLA IdentiFiler™ Direct PCR Förstärkningskit
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
CLA (Cell Line Authentication) IdentiFiler Direct PCR Amplification Kit förenklar förstärkningssteget under autentisering av celllinjer. Kitet möjliggör direkt amplifiering av samma 16 loci som ingår i vårt AmpFLSTR Identifiler Direct-kit, vilket eliminerar behovet av att utföra DNA-extraktion eller rening för DNA-databaser och andra referensprover från en enda källa. Blod- eller bukkala prover på FTA kort kan stansas in i PCR-plattor eller rör och tas direkt till PCR-förstärkning, utan att datakvaliteten försämras. Prover insamlade med en Buccal DNA-samlare eller annat non-FTA substrat kan bearbetas utan värmeinkubation eller ytterligare arbetsflödessteg med Buffer Prep-n-Go (tillgänglig separat). CLA-kitet Identifiler inkluderar GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0, en femfärgsmärkt, högdensitetsstandard för reproducerbar storlek av fragmentanalysdata.
Funktioner i CLA IdentiFiler Direct PCR Amplification Kit inkluderar:
• 5-färg, 16-locus STR-analyskit kompatibelt med alla celllinjedatabas-loci-standarder
• Förbättrad version av äldre AmpFLSTR Identifiler Direct kit-standard •
Storlek inkluderad för enklare köp •
Kompatibel med SeqStudio, 3730/xL och 3500/xL genetiska analysatorer
Celllinjeautentisering med kort tandem repeat (STR) analyskit kan användas både för mänsklig provautentisering (HSA) och blandad provanalys (MSA). I HSA finns ett behov av att verifiera DNA-profilen för provet för att kontrollera korskontaminering eller provförväxling, eller för att utföra en kvalitetskontroll. För MSA det finns ett behov av att avkonvolutera förekomsten av flera bidragsgivare i ett prov (kimerism) genom identifiering av flera DNA-genotyper i provet.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • IdentiFiler Direct PCR Amplification Kit • Liz600 Storleksstandard |
| Detektionsmetod | Gelelektrofores |
| Form | Vätska |
| Formatera | Sats |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | Direkt PCR |
| Polymeras | AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | 60 min. |
| Teknik | STR (korta tandemupprepningar) analys |
| För användning med (utrustning) | SeqStudio Flex™ 3500, SeqStudio™ 3730xl Genetiska Analysatorer |
| Visa mer |