Beskrivning
CLA (Cell Line Authentication) IdentiFiler Plus PCR Amplification Kit innehåller samma primers och allelstege som det allmänt använda AmpFLSTR Identifiler Plus-kitet och utnyttjar nästa generations PCR-förstärkningsteknologi för att hjälpa till med ökad känslighet, en renare baslinje, förbättrad prestanda med blandningar och förmågan att övervinna höga nivåer av PCR-inhibition.
Funktioner i CLA IdentiFiler Plus PCR-förstärkningskit inkluderar:
• 5-färg, 16-locus STR-kit kompatibelt med alla celllinjedatabas-loci-standarder
• Förbättrad version av äldre AmpFLSTR Identifiler Plus-kit•
Kompatibel med SeqStudio, 3730/xL och 3500/xL genetiska analysatorer
Celllinjeautentisering med kort tandemupprepning (STR) analyskit kan användas både för mänsklig provautentisering (HSA) och blandad provanalys (MSA). I HSA finns ett behov av att verifiera DNA-profilen för provet för att kontrollera korskontaminering eller provförväxling, eller för att utföra en kvalitetskontroll. För MSA det finns ett behov av att avkonvolutera förekomsten av flera bidragsgivare i ett prov (kimerism) genom identifiering av flera DNA-genotyper i provet.
Funktioner i CLA IdentiFiler Plus PCR-förstärkningskit inkluderar:
• 5-färg, 16-locus STR-kit kompatibelt med alla celllinjedatabas-loci-standarder
• Förbättrad version av äldre AmpFLSTR Identifiler Plus-kit•
Kompatibel med SeqStudio, 3730/xL och 3500/xL genetiska analysatorer
Celllinjeautentisering med kort tandemupprepning (STR) analyskit kan användas både för mänsklig provautentisering (HSA) och blandad provanalys (MSA). I HSA finns ett behov av att verifiera DNA-profilen för provet för att kontrollera korskontaminering eller provförväxling, eller för att utföra en kvalitetskontroll. För MSA det finns ett behov av att avkonvolutera förekomsten av flera bidragsgivare i ett prov (kimerism) genom identifiering av flera DNA-genotyper i provet.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • 1 AmpFLSTR Identifiler Plus PCR-förstärkningskit:
• Förvara vid -5 °C till -30 °C |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Teknik | SNP-genotypning (fragmentanalysbaserad), STR (kort tandemrepeat) analys |
| Genotypningsmål | SNP (Okända eller Många) |
| Produkttyp | Plus PCR-förstärkningskit |
| Kvantitet | 50 reaktioner |
| Frakt skick | Våt is |
| Visa mer |
För celllinjeautentisering används exklusive rättsmedicinska, faderskaps-, diagnostiska och terapeutiska tillämpningar.