Läs mer
Applied Biosystems™ CLA IdentiFiler™ Plus PCR-förstärkningskit
Produktkod. 31722952
Change view
Kvantitet:
200 x 25 μl reaktioner
Produktkod. Kvantitet
31722952 200 x 25 μl reaktioner
1 options
Produktkod. 31722952 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A65672
 Begränsad artikel
I lager
CLA (Cell Line Authentication) IdentiFiler Plus PCR Amplification Kit förenklar förstärkningssteget under autentisering av celllinjer.
CLA (Cell Line Authentication) IdentiFiler Plus PCR Amplification Kit förenklar förstärkningssteget vid autentisering av cellinjer. Det inkluderar samma primers och allelstege som det allmänt använda Identifiler AmpFLSTR Plus-kitet och använder nästa generations PCR-förstärkningsteknologi för att hjälpa till med ökad känslighet, renare baslinje, förbättrad prestanda med blandningar och förmågan att övervinna höga nivåer av PCR-hämning. Kitet inkluderar GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0, en femfärgsmärkt, högdensitetsstandard för reproducerbar storlek av fragmentanalysdata.
Funktioner i CLA IdentiFiler Plus PCR-förstärkningskit inkluderar:
  • 5-färg, 16-locus STR-kit kompatibelt med alla standarder för cellinjedatabaser
  • Förbättrad version av legacy AmpFLSTR Identifiler Plus-kit
  • Storleksstandard ingår för att underlätta köp
  • Kompatibel med SeqStudio, 3730/xL och 3500/xL genetiska analysatorer
Celllinjeautentisering med hjälp av short tandem repeat (STR)-analyskit kan användas både för mänsklig provautentisering (HSA) och blandad provanalys (MSA). I HSA finns ett behov av att verifiera DNA-profilen för provet för att kontrollera korskontaminering eller provförväxling, eller för att utföra en kvalitetskontroll. För MSA det finns ett behov av att avkonvolutera närvaron av flera bidragsgivare i ett prov (kimerism) genom identifiering av flera DNA-genotyper i provet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • AmpFLSTR Identifiller Plus PCR Ampl Kit
• GS Liz600 Storlek Standard
Detektionsmetod Gelelektrofores
Form Vätska
Formatera Sats
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod Slutpunkts-PCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet 60 min.
Teknik STR (korta tandemupprepningar) analys
För användning med (utrustning) SeqStudio Flex 3500, SeqStudio 3730xl genetiska analysatorer
Kit typ Multikomponent
Etikett eller färgämne LIZ, FAM, NED, PET, VIC
Kvantitet 200 x 25 μl reaktioner
Art Människa
Målorganismklass Mänskliga cellinjer
För användning med (applikation) Genotypsbestämning, Cellanalys
Reningsmål Cell-DNA
Reaktionsformat Provrör
Provtyp Genomiskt DNA
Utgångsmaterial Celllinjekultur