Läs mer
Cladinose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cladinose |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O4/c1-6(10)7(11)8(2,12-3)4-5-9/h5-7,10-11H,4H2,1-3H3/t6-,7-,8+/m1/s1 |
| Formel vikt | 176.1049 |