Läs mer
Cladosporin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cladosporin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20O5/c1-9-3-2-4-12(20-9)8-13-6-10-5-11(17)7-14(18)15(10)16(19)21-13/h5,7,9,12-13,17-18H,2-4,6,8H2,1H3/t9-,12+,13+/m0/s1 |
| Formel vikt | 292.1311 |
| Procent renhet | >95% |