Läs mer
MedChemExpress Cladribine
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 285.69 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 98.92% |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (105.01 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (35.00 mM∣Need ultrasonic) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 4291-63-8 |
| Synonym | 2-Chloro-2′-deoxyadenosine∣ CldAdo∣ 2CdA |