missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cladribine 5’-Monophosphate Ammonium (>85%), TRC

Produktkod. 30132644
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132644 100 mg
30009304 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132644 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC557505100MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

Molekylformel C10H16ClN6O6P
Molekylvikt (g/mol) 382.7
LEDER O[C@H]1C[C@H](N2C(N=C(Cl)N=C3N)=C3N=C2)O[C@@H]1COP(O)(O[NH4])=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cladribine 5'-Monophosphate Ammonium Salt
Analyt- eller komponentnamn Cladribine 5'-Monophosphate Ammonium Salt
Frakt skick Room Temperature
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 100 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.