Läs mer
Cladribine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cladribine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1 |
| Formel vikt | 285.0629 |
| Procent renhet | >95% |