Beskrivning
- Håll glasföremål säkert
- Korrosionsbeständig
- Ger bekvämlighet med exceptionell stabilitet och hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Stångände |
| Typ | Anslutning |
| Material | Nickelpläterad |
| Inkluderar | Fast 90° Anslutningsvinkel |
| Beskrivning | Klämma, koppling, stångände, CLC-RDENDZ |
| Storlek | 0 till 13 mm (Greppområde) |
| Storlek (metriskt) grepp | 0 till 13 mm |