Läs mer
OHAUS™ Klämkontakt
Handla allt Ohaus Produkter
Kontakttyper:
Bar
Gitter
Kanal
Krok
Multi-Stång
Stångände
Y
Änd-till-ände
Material:
Aluminium
Förnicklad
Nickelpläterad
Rostfritt stål
Storlek:
0 till 13 mm (Greppområde)
102 mm längd
152 mm längd
203 mm längd
40 x 33 mm (H x L)
51 mm längd
Unit Size:
Varje
Description
- Håll glasföremål säkert
- Korrosionsbeständig
- Ger bekvämlighet med exceptionell stabilitet och hållbarhet
Specifications
Specifications
| Kontakttyper | Bar |
| Typ | Anslutning |
| Material | Aluminium |
| Beskrivning | Klämma, anslutning, stång, CLC-HTZMBA20 |
| Storlek | 203 mm längd |