Läs mer
OHAUS™ Klämkontakt
Handla allt Ohaus Produkter
Kontakttyper:
Bar
Channel
Gitter
Krok
Multi-Stång
S
Stångände
Änd-till-ände
Material:
Aluminium
Nickel-plated
Nickelpläterad
Rostfritt stål
Storlek:
0 to 13 mm (Grip Range)
102 mm längd
152 mm längd
203 mm längd
40 x 33 mm (H x L)
51 mm längd
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Håll glasföremål säkert
- Korrosionsbeständig
- Ger bekvämlighet med exceptionell stabilitet och hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Multi-Stång |
| Typ | Anslutning |
| Material | Nickelpläterad |
| Beskrivning | Klämma, Anslutning, Multi-Rod, CLC-MTRODZ |
| Storlek | 40 x 33 mm (H x L) |