Läs mer
OHAUS™ Klämma dubbel
Produktkod. 17151001 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
30 000 x 20 000 x 5 000 cm
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. Mått (L x B x H) unitSize
17151001 30 000 x 20 000 x 5 000 cm 1 enhet
1 options
Produktkod. 17151001 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30586773
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Clamp Double för användning med överliggande omrörare.
  • Tillbehör för omrörare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Höjd (metrisk) 5.000 cm
Bredd (metrisk) 20.000 cm
Vikt (metrisk) 200.000 g
Mått (L x B x H) 30 000 x 20 000 x 5 000 cm