Läs mer
Fisherbrand™ Cellulosaproppar
Produktkod. 11768523 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
19 mm
27 mm
29 mm
30 mm
Längd (metrisk):
30 mm
40 mm
60 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Botten Längd (metrisk) unitSize
11768523 19 mm 30 mm Paket med 1000
11798523 27 mm 60 mm Paket med 200
11708533 29 mm 60 mm Paket med 200
11728533 30 mm 40 mm Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11768523
För kolvar, erlenmeyers och provrör.
  • Genomsläpplig i luft
  • Steriliserbar till max °200 C
  • Engångsbruk
Specifications
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Bägare, Erlenmeyer-kolvar, tuber och olika typer av flaskor
Längd (metrisk) 30 mm
Kvantitet 1000PK
Temperaturområde (metriskt) 200 °C
Diameter (metrisk) Botten 19 mm
Diameter (metrisk) Topp 24 mm
Material Cellulosafiber
Produkttyp Propp
Sterilitet Sterila