Läs mer
Fisherbrand™ Cellulosaproppar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Botten:
6 mm
6.5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
19 mm
23 mm
24 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
35 mm
37 mm
40 mm
Längd (metrisk):
11 mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm
42 mm
43 mm
50 mm
60 mm
63 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 50
Paket med 500
Beskrivning
- Permeable in air
- Sterilizable to 200°C maximum
- Single use
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Single-use |
| För användning med (applikation) | Beakers, Erlenmeyer flasks, tubes, and different types of bottles |
| Längd (metrisk) | 30 mm |
| Kvantitet | 1000PK |
| Temperaturområde (metriskt) | 200°C |
| Diameter (metrisk) Botten | 15 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 19 mm |
| Material | Cellulose Fiber |
| Produkttyp | Stopper |
| Sterilitet | Sterile |