Läs mer
Fisherbrand™ Cellulosaproppar
Produktkod. 11798523 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
19 mm
27 mm
29 mm
30 mm
Längd (metrisk):
30 mm
40 mm
60 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Botten Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11798523 27 mm 60 mm Paket med 200
11768523 19 mm 30 mm Paket med 1000
11708533 29 mm 60 mm Paket med 200
11728533 30 mm 40 mm Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11798523
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För kolvar, erlenmeyers och provrör.
  • Genomsläpplig i luft
  • Steriliserbar till max °200 C
  • Engångsbruk
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Bägare, Erlenmeyer-kolvar, tuber och olika typer av flaskor
Längd (metrisk) 60 mm
Kvantitet 200PK
Temperaturområde (metriskt) 200 °C
Diameter (metrisk) Botten 27 mm
Diameter (metrisk) Topp 36 mm
Material Cellulosafiber
Produkttyp Propp
Sterilitet Sterila