Läs mer
Fisherbrand™ Cellulosaproppar
Produktkod. p-8002039 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Botten:
6 mm
6.5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
19 mm
23 mm
24 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
35 mm
37 mm
40 mm
Längd (metrisk):
11 mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm
42 mm
43 mm
50 mm
60 mm
63 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 11768513
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För kolvar, erlenmeyers och provrör.
  • Permeable in air
  • Sterilizable to 200°C maximum
  • Single use
Specifikationer
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) Beakers, Erlenmeyer flasks, tubes, and different types of bottles
Längd (metrisk) 30 mm
Kvantitet 1000PK
Temperaturområde (metriskt) 200°C
Diameter (metrisk) Botten 7 mm
Diameter (metrisk) Topp 11 mm
Material Cellulose Fiber
Produkttyp Stopper
Sterilitet Sterile