Läs mer
Heidolph™ Klämma för Erlenmeyer-kolvar
Håller:
100 ml Erlenmeyer-kolvar
1000 ml Erlenmeyer-kolvar
2000 ml Erlenmeyer-kolvar
25 ml Erlenmeyer-kolvar
250 ml Erlenmeyer-kolvar
50 ml Erlenmeyer-kolvar
500 ml Erlenmeyer-kolvar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Maximalt antal klämmor per plattformstyp:
- 549-51000-00
- För plattform 100 - max. 16
- För plattform 1000 - max. 20
- För plattform 2000 - max. 36
- 549-52000-00
- För plattform 100 - max. 16
- För plattform 1000 - max. 20
- För plattform 2000 - max. 36
- 549-55000-00
- För plattform 100 - max. 3
- För plattform 1000 - max. 4
- För plattform 2000 - max. 9
- 549-56000-00
- För plattform 100 - max. 2
- För plattform 1000 - max. 4
- För plattform 2000 - max. 5
- 549-63000-00
- För plattform 1000 - max. 2
- För plattform 2000 - max. 3
- 549-51000-00
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 2000 ml Erlenmeyer-kolvar |
| Produkttyp | Klämma |
| För användning med (utrustning) | Perforerade plattformar 1000 och 2000 |
| Storlek | 7 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur