Läs mer
Heidolph™ Klämma för Erlenmeyer-kolvar
Produktkod. p-7241856
Håller:
100 ml Erlenmeyer-kolvar
1000 ml Erlenmeyer-kolvar
2000 ml Erlenmeyer-kolvar
25 ml Erlenmeyer-kolvar
250 ml Erlenmeyer-kolvar
50 ml Erlenmeyer-kolvar
500 ml Erlenmeyer-kolvar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10242501
Brand: Heidolph™ 5495100000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klämmor för användning med olika perforerade plattformar
  • Maximalt antal klämmor per plattformstyp:
    • 549-51000-00
      • För plattform 100 - max. 16
      • För plattform 1000 - max. 20
      • För plattform 2000 - max. 36
    • 549-52000-00
      • För plattform 100 - max. 16
      • För plattform 1000 - max. 20
      • För plattform 2000 - max. 36
    • 549-55000-00
      • För plattform 100 - max. 3
      • För plattform 1000 - max. 4
      • För plattform 2000 - max. 9
    • 549-56000-00
      • För plattform 100 - max. 2
      • För plattform 1000 - max. 4
      • För plattform 2000 - max. 5
    • 549-63000-00
      • För plattform 1000 - max. 2
      • För plattform 2000 - max. 3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 25 ml Erlenmeyer-kolvar
Produkttyp Klämma
För användning med (utrustning) Perforerade plattformar 100, 1000 och 2000
Storlek 1