Learn More
Medline Scientific™ Klämflaska
Artikelnummer. 10644133
Ansicht ändern
Click to view available options
Håller:
1 L kolv
2 L kolv
50 ml kolv
500 ml rund kolv
Packungsgröße:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Håller Packungsgröße
10644133 1 L kolv Varje
10589712 50 ml kolv Varje
10225522 2 L kolv Varje
10031662 500 ml rund kolv Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10644133 Lieferant Medline Scientific™ Lieferanten-Nr. AAA23554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    727.00 SEK
    640.64 SEK / Paket med 1
    Save 86.36 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
För användning med bänkskiva och golvstående inkubatorer
Lab Companions sortiment av kylda inkubatorer inkluderar SI-600R, en mindre version, SI-300R och golvmodellen IS-971R som kan inkubera stora volymer och mycket låga temperaturer (+4 C).°
SI-300R och SI-600R-enheterna är bänkmodeller med en smal bredd för att säkerställa att de passar in i de trångaste utrymmena. Locket, som stöds av inbyggda gastrycksstag, öppnas för att ge fram- och toppåtkomst för alla storlekar kolvar upp till 2 000 ml. Det patenterade CLS-kontrollsystemet överträffar klass II säkerhetsstandarder för användning i områden där det kan finnas brandfarliga miljöer.
PID-regulatorn säkerställer noggrann temperaturkontroll
  • LED display
  • Välj orbital eller reciprok rörelse
  • Kylbatterier levereras med icke kylda modeller
  • Justerbar slaglängd
  • Levereras med universalplattform
Utbud av bänkskiva och golvstående skakuvöser lämpliga för en mängd olika applikationer.
Specifica
Håller 1 L kolv
Produkttyp Klämflaska
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.