Läs mer
Fisherbrand™ Tång i rostfritt stål
Produktkod. 11855111 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Inkluderar:
Pummels, Twin Screws
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar unitSize
11855111 Pummels, Twin Screws Varje
1 options
Produktkod. 11855111
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med gummiklädda käftar för ett mjukt och säkert grepp.
  • 3-fingrar design
  • 80 mm diameter öppning
  • Stångdiameter 10mm, längd 135mm
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Klämma
Material Rostfritt stål
Inkluderar Pummels, Twin Screws