Learn More
OHAUS™ Klämband
Shop All Ohaus Products
Click to view available options
Mått (L x B x H):
30.000 x 20.000 x 5.000 cm
Unit Size:
1 enhet
Description
- Tillbehör för omrörare
Specifications
Specifications
| Höjd (metrisk) | 5.000 cm |
| Bredd (metrisk) | 20.000 cm |
| Vikt (metrisk) | 330.000 g |
| Mått (L x B x H) | 30.000 x 20.000 x 5.000 cm |