Läs mer
DWK Life Sciences™ Klämma för sfäriska leder, med spännskruv, gjord av rostfritt stål
Produktkod. 10141781 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Storlek:
S 13
S 19
S 40 och S 41
S 51
S29
S35
S64
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 5
Paket med 50
Varje
Produktkod. 10141781
Brand: DWK Life Sciences™ 286333403
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kulledsklämma med extra låsmöjlighet.
The ball joint clamp with locking screw enables a very secure connection by additional locking with the locking screw.
  • The locking screw enables a very secure connection by means of an additional locking device.
  • Excellent dimensional stability compared to conventional wire clamps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50
Material Stainless Steel
För användning med (utrustning) Securing of Spherical Ground Joints
För användning med (applikation) Securing of spherical ground joints
Storlek S 19