Läs mer
DWK Life Sciences™ Klämma för sfäriska leder, med spännskruv, gjord av rostfritt stål
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Storlek:
S 13
S 19
S 29
S 35
S 40 och S 41
S 51
S 64
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 5
Paket med 50
Varje
Beskrivning
The ball joint clamp with locking screw enables a very secure connection by additional locking with the locking screw.
- The locking screw enables a very secure connection by means of an additional locking device.
- Excellent dimensional stability compared to conventional wire clamps
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 |
| Material | Stainless Steel |
| För användning med (utrustning) | Securing of Spherical Ground Joints |
| För användning med (applikation) | Securing of spherical ground joints |
| Storlek | S 29 |