Läs mer
DWK Life Sciences™ Klämma för sfäriska leder, med spännskruv, gjord av rostfritt stål
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Storlek:
S 13
S 19
S 29
S 35
S 40 och S 41
S 51
S 64
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 5
Paket med 50
Varje
Beskrivning
Kulledsklämman med låsskruv möjliggör en mycket säker anslutning genom ytterligare låsning med låsskruven.
- Låsskruven möjliggör en mycket säker anslutning med hjälp av en extra låsanordning.
- Utmärkt dimensionsstabilitet jämfört med konventionella trådklämmor
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Säkring av sfäriska jordfogar |
| För användning med (applikation) | Säkring av sfäriska jordfogar |
| Storlek | S 13 |