Läs mer
Edmund Bühler GmbH™ Spännremsa H
Produktkod. 10267461
För användning med (utrustning):
Combifix KS
Shaker SM
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10267461
Brand: Edmund Bühler GmbH™ 0050 400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållare med svampgummiskydd för fastsättning av upprättstående kärl.
  • Gummiskydd av svamp
  • Fäster upprättstående kärl
  • För användning med en mängd olika shakers
Specifikationer
Produkttyp Spännremsa
För användning med (applikation) Fastsättning av upprättstående kärl
För användning med (utrustning) Shaker SM
Inkluderar Gummiskydd av svamp