Läs mer
Edmund Bühler GmbH™ Spännremsa H
För användning med (utrustning):
Combifix KS
Shaker SM
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Gummiskydd av svamp
- Fäster upprättstående kärl
- För användning med en mängd olika shakers
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spännremsa |
| För användning med (applikation) | Fastsättning av upprättstående kärl |
| För användning med (utrustning) | Shaker SM |
| Inkluderar | Gummiskydd av svamp |