Läs mer
Corning™ Klämmor för Erlenmeyer kolv
Produktkod. 11313815 Handla allt Corning Produkter
Change view
Håller:
25 ml Erlenmeyer-kolv
50 ml Erlenmeyer-kolv
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller unitSize
11313815 50 ml Erlenmeyer-kolv Varje
11303815 25 ml Erlenmeyer-kolv Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313815 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 480111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00 SEK
    534.14 SEK / Paket med 1
    Save 40.86 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med olika storlekar av Erlenmeyer-kolvar.
Detta är en klämma för användning med Erlenmeyer-kolvar, för användning med Corning™ LSE™ Orbital Shaker och Corning™ LSE™ Låghastighets Orbital Shaker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 50 ml Erlenmeyer-kolv
Produkttyp Klämma