Läs mer
Thermo Scientific™ Klämmor för CO 2 Resistant Shaker
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Infusionsflaskklämma
Kolvhållare
Kolvklämma
Startsats
Trattklämma
Klämmor:
100 ml
1000 ml
150 ml
200 ml
2000 ml
25 ml
250 ml
3000 ml
50 ml
500 ml
5000 ml
Kolv
Separerande
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Maximera kapaciteten på Thermo Scientific™ CO 2 Resistant Shaker universalplattform med en mängd olika klämmor för att passa de flesta kärl.
- Kompatibel med Thermo Scientific™ CO 2 resistenta shakers, IntelliStack™ Inkubator Shakers, och IntelliStack™ CO 2 Inkubator Shakers.
- Se användarmanualen eller broschyren för detaljer om det maximala antalet klämmor som kan passa per plattform.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kolvklämma |
| Klämmor | 2000 ml |
| För användning med (utrustning) | CO 2 resistent skakapparat |
| Antal positioner | 4 |