Läs mer
Thermo Scientific™ Klämmor för CO 2 Resistant Shaker
Produktkod. 15371105 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Infusionsflaskklämma
Kolvhållare
Kolvklämma
Startsats
Trattklämma
Klämmor:
100 ml
1000 ml
150 ml
200 ml
2000 ml
25 ml
250 ml
3000 ml
50 ml
500 ml
5000 ml
Kolv
Separerande
Förpackningsstorlek:
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Klämmor unitSize
15371105 Kolvklämma 100 ml Varje
15361105 Kolvklämma 50 ml Varje
30280804 Kolvhållare 25 ml -
15381105 Kolvklämma 150 ml Varje
15391105 Kolvklämma 200 ml Varje
15301115 Kolvklämma 250 ml Varje
15311115 Kolvklämma 500 ml Varje
15321115 Kolvklämma 1000 ml Varje
15331115 Kolvklämma 2000 ml Varje
15341115 Kolvklämma 3000 ml Varje
15351115 Kolvklämma 5000 ml Varje
15361115 Infusionsflaskklämma 500 ml Varje
15371115 Infusionsflaskklämma 1000 ml Varje
15381115 Trattklämma Separerande Varje
15321135 Startsats Kolv Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 15371105 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88881106
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå maximal kapacitet på Thermo Scientific™ CO 2 Resistant Shaker universalplattform med en mängd olika klämmor för att passa de flesta kärl.
Maximera kapaciteten på Thermo Scientific™ CO 2 Resistant Shaker universalplattform med en mängd olika klämmor för att passa de flesta kärl.
  • Kompatibel med Thermo Scientific™ CO 2 resistenta shakers, IntelliStack™ Inkubator Shakers, och IntelliStack™ CO 2 Inkubator Shakers.
  • Se användarmanualen eller broschyren för detaljer om det maximala antalet klämmor som kan passa per plattform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kolvklämma
Klämmor 100 ml
För användning med (utrustning) CO 2 resistent skakapparat
Antal positioner 15