Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ suralumina för blixtkolonner, oregelbundet medium
Artikelnummer. 31746558 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Sängvikt (metrisk):
100 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sängvikt (metrisk)
31746558 5 kg
31742087 1 kg
31744173 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 31746558 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. FCA1405000A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Finns tillgängliga i två flashmedier (oregelbundna och sfäriska) med flera kemier, och Claricep-kolonner är optimerade för upplösning och hög belastningskapacitet. Den inaktiverade kiselytan främjar sammansättningens stabilitet, utmärkt toppform och hög prestanda för både sura och basiska föreningar.
  • Varumärke: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Fas: Alumina
  • Partikeltyp: Oregelbunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Typ Flash-kolumn
Sängvikt (metrisk) 5 kg
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.