Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ AQ C18 flashkolonner, sfäriska medier, partikelstorlek 40 till 60 μm
Produktkod. 31748633 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Sängvikt (metrisk):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
330 g
1.5 kg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt (metrisk)
31748633 12 g
31743888 4 g
31742082 20 g
31747197 40 g
31748027 80 g
31747119 120 g
31741446 1.5 kg
31743867 330 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 31748633 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer SQ2400120
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Finns tillgängliga i två flashmedier (oregelbundna och sfäriska) med flera kemier, och Claricep-kolonner är optimerade för upplösning och hög belastningskapacitet. Den inaktiverade kiselytan främjar sammansättningens stabilitet, utmärkt toppform och hög prestanda för både sura och basiska föreningar.
  • Varumärke: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Separationsläge: Omvänd fas
  • Fas: AQ C18
  • Partikeltyp: Sfärisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Flash-kolumn
Sängvikt (metrisk) 12 g
Kvantitet 20 Pk.