Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ C-serie skruv-på neutral alumina blixtkolumn, oregelbundet medium, partikelstorlek 40 till 60 μm
Handla allt Phenomenex ProdukterBeskrivning
- Varumärke: Claricep
- Teknik: FLASH
- Separationsläge: Normalfas
- Fas: Alumina
- Partikeltyp: Oregelbunden
Specifications
Specifications
| Typ | Flash-kolumn |
| Sängvikt (metrisk) | 40 g |
| Kvantitet | 20 Pk. |