Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ C-serie kiseldioxid skruv-på-flashkolonner, sfäriska medier, partikelstorlek 20 till 35 μm
Handla allt Phenomenex ProdukterBeskrivning
- Varumärke: Claricep
- Teknik: FLASH
- Separationsläge: Normalfas
- Fas: Kiseldioxid
- Partikeltyp: Sfärisk
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flash-kolumn |
| Sängvikt (metrisk) | 80 g |
| Kvantitet | 5 Pk. |