Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ C18(2) Flashkolonner, sfäriska medier, partikelstorlek 20 till 35 μm
Produktkod. 31749167 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Sängvikt (metrisk):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt (metrisk)
31749167 800 g
31747289 4 g
31744631 12 g
31741453 20 g
31744067 40 g
31743453 80 g
31745852 120 g
31743091 1.5 kg
31742029 3 kg
31742490 330 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 31749167 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer SO2308002
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Finns tillgängliga i två flashmedier (oregelbundna och sfäriska) med flera kemier, och Claricep-kolonner är optimerade för upplösning och hög belastningskapacitet. Den inaktiverade kiselytan främjar sammansättningens stabilitet, utmärkt toppform och hög prestanda för både sura och basiska föreningar.
  • Varumärke: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Separationsläge: Omvänd fas
  • Fas: C18
  • Partikeltyp: Sfärisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Flash-kolumn
Sängvikt (metrisk) 800 g
Kvantitet 1 st.