Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ C18 Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 20 to 35 μm, Pore Size 100 Å
Handla allt Phenomenex ProdukterBeskrivning
- Brand: Claricep
- Technique: FLASH
- Separation Mode: Reversed Phase
- Phase: C18
- Particle Type: Spherical
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flash Column |
| Sängvikt (metrisk) | 80 g |
| Kvantitet | 5 Pk. |