Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ CS kiseldioxid-flashkolonner, oregelbundna medier, partikelstorlek 40 till 60 μm
Produktkod. 31744004 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Sängvikt (metrisk):
12 g
Produktkod. Sängvikt (metrisk)
31744004 12 g
1 options
Produktkod. 31744004 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer CS1200120AGELA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Finns tillgängliga i två flashmedier (oregelbundna och sfäriska) med flera kemier, och Claricep-kolonner är optimerade för upplösning och hög belastningskapacitet. Den inaktiverade kiselytan främjar sammansättningens stabilitet, utmärkt toppform och hög prestanda för både sura och basiska föreningar.
  • Varumärke: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Partikeltyp: Oregelbunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Flash-kolumn
Sängvikt (metrisk) 12 g
Kvantitet 20 Pk.