Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ CS kiseldioxid-flashkolonner, oregelbundna medier, partikelstorlek 40 till 60 μm
Handla allt Phenomenex ProdukterBeskrivning
- Varumärke: Claricep
- Teknik: FLASH
- Partikeltyp: Oregelbunden
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flash-kolumn |
| Sängvikt (metrisk) | 40 g |
| Kvantitet | 10 Pk. |