Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ CS kiseldioxid-flashkolonner, oregelbundna medier, partikelstorlek 40 till 60 μm, ISCO-kompatibel
Handla allt Phenomenex ProdukterBeskrivning
- Varumärke: Claricep
- Teknik: FLASH
- Separationsläge: Normalfas
- Fas: Kiseldioxid
- Partikeltyp: Oregelbunden
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flash-kolumn |
| Sängvikt (metrisk) | 5 kg |