Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ tomma skruv-på-flashkolonner med snap lock och 2 frits
Produktkod. 31744533 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Sängvikt (metrisk):
12 g
80 g
120 g
220 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
5 kg
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt (metrisk)
31744533 12 g
31748973 80 g
31741561 120 g
31742892 1.5 kg
31746839 220 g
31747800 3 kg
31743636 330 g
31742993 5 kg
31741927 800 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 31744533 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer FCH012H
Beräknad leverans: 13-11-2026
Finns tillgängliga i två flashmedier (oregelbundna och sfäriska) med flera kemier, och Claricep-kolonner är optimerade för upplösning och hög belastningskapacitet. Den inaktiverade kiselytan främjar sammansättningens stabilitet, utmärkt toppform och hög prestanda för både sura och basiska föreningar.
  • Varumärke: Claricep
  • Teknik: Tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Tom patron
Sängvikt (metrisk) 12 g
Kvantitet 20 Pk.