Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ HILIC Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 20 to 35 μm, Pore Size 60 Å
Handla allt Phenomenex ProdukterBeskrivning
- Brand: Claricep
- Technique: FLASH
- Separation Mode: Hydrophilic Interaction
- Phase: HILIC
- Particle Type: Spherical
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flash Column |
| Sängvikt (metrisk) | 12 g |