Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ HILIC Flash Columns, Sfäriska medier, Partikelstorlek 20 μm
Produktkod. 31747334 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Sängvikt (metrisk):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
330 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt (metrisk)
31747334 120 g
31741798 4 g
31743738 12 g
31745092 20 g
31743365 40 g
31744445 80 g
31744754 330 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 31747334 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer SH1201200
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Finns tillgängliga i två flashmedier (oregelbundna och sfäriska) med flera kemier, och Claricep-kolonner är optimerade för upplösning och hög belastningskapacitet. Den inaktiverade kiselytan främjar sammansättningens stabilitet, utmärkt toppform och hög prestanda för både sura och basiska föreningar.
  • Varumärke: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Separationsläge: Hydrofil interaktion
  • Fas: HILIC
  • Partikeltyp: Sfärisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Flash-kolumn
Sängvikt (metrisk) 120 g
Kvantitet 5 Pk.