Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ HILIC blixtkolonner, sfäriska medier, partikelstorlek 40 till 60 μm
Produktkod. 31748609 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Sängvikt (metrisk):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
5 kg
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt (metrisk)
31748609 40 g
31744629 4 g
31743827 12 g
31747998 20 g
31747332 80 g
31744462 120 g
31747785 1.5 kg
31741902 3 kg
31748023 330 g
31741979 5 kg
31742355 800 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 31748609 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer SH2400400
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Finns tillgängliga i två flashmedier (oregelbundna och sfäriska) med flera kemier, och Claricep-kolonner är optimerade för upplösning och hög belastningskapacitet. Den inaktiverade kiselytan främjar sammansättningens stabilitet, utmärkt toppform och hög prestanda för både sura och basiska föreningar.
  • Varumärke: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Separationsläge: Hydrofil interaktion
  • Fas: HILIC
  • Partikeltyp: Sfärisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Flash-kolumn
Sängvikt (metrisk) 40 g
Kvantitet 10 Pk.