Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ I-Series HILIC skruvpåskruvade blixtkolonner, sfäriska medier, partikelstorlek 40 till 60 μm
Produktkod. 31747676 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Sängvikt (metrisk):
20 g
40 g
80 g
120 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt (metrisk)
31747676 20 g
31746348 40 g
31743262 80 g
31741952 120 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31747676 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer SNSH2400200
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Finns tillgängliga i två flashmedier (oregelbundna och sfäriska) med flera kemier, och Claricep-kolonner är optimerade för upplösning och hög belastningskapacitet. Den inaktiverade kiselytan främjar sammansättningens stabilitet, utmärkt toppform och hög prestanda för både sura och basiska föreningar.
  • Varumärke: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Separationsläge: Hydrofil interaktion
  • Fas: HILIC
  • Partikeltyp: Sfärisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Flash-kolumn
Sängvikt (metrisk) 20 g
Kvantitet 20 Pk.