Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ I-Series NH2 skruvpåskruvade blixtkolonner, sfäriska medier, partikelstorlek 20 till 35 μm
Handla allt Phenomenex ProdukterBeskrivning
- Varumärke: Claricep
- Teknik: FLASH
- Partikeltyp: Sfärisk
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flash-kolumn |
| Sängvikt (metrisk) | 20 g |
| Kvantitet | 20 Pk. |