Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ I-Series Silica skruvpåskruvade flashkolonner, torrlastkonfiguration, oregelbundet medium, partikelstorlek 40 till 60 μm
Handla allt Phenomenex ProdukterBeskrivning
- Varumärke: Claricep
- Teknik: FLASH
- Separationsläge: Normalfas
- Fas: Kiseldioxid
- Partikeltyp: Oregelbunden
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flash-kolumn |
| Sängvikt (metrisk) | 120 g |
| Kvantitet | 5 Pk. |