Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ neutrala alumina-blixtkolonner, oregelbundna medier, partikelstorlek 75 till 150 μm
Produktkod. 31747489 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Sängvikt (metrisk):
550 g
1.5 kg
2.5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt (metrisk)
31747489 550 g
31742420 2.5 kg
31745661 1.5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31747489 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer CA140330N
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Finns tillgängliga i två flashmedier (oregelbundna och sfäriska) med flera kemier, och Claricep-kolonner är optimerade för upplösning och hög belastningskapacitet. Den inaktiverade kiselytan främjar sammansättningens stabilitet, utmärkt toppform och hög prestanda för både sura och basiska föreningar.
  • Varumärke: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Separationsläge: Normalfas
  • Fas: Alumina
  • Partikeltyp: Oregelbunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Flash-kolumn
Sängvikt (metrisk) 550 g