Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ S-serie HILIC skruvpåskruvade blixtkolonner, sfäriska medier, partikelstorlek 20 till 35 μm
Produktkod. 31747712 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Sängvikt (metrisk):
20 g
40 g
80 g
120 g
Kvantitet:
1 st.
10 Pk.
20 Pk.
5 Pk.
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt (metrisk) Kvantitet
31747712 40 g 10 Pk.
31746118 20 g 20 Pk.
31743973 20 g 1 st.
31741532 80 g 5 Pk.
31746646 120 g 5 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31747712 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer SSH2300400
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Finns tillgängliga i två flashmedier (oregelbundna och sfäriska) med flera kemier, och Claricep-kolonner är optimerade för upplösning och hög belastningskapacitet. Den inaktiverade kiselytan främjar sammansättningens stabilitet, utmärkt toppform och hög prestanda för både sura och basiska föreningar.
  • Varumärke: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Separationsläge: Hydrofil interaktion
  • Fas: HILIC
  • Partikeltyp: Sfärisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Flash-kolumn
Sängvikt (metrisk) 40 g
Kvantitet 10 Pk.