Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ S-serie skruvpåskruvad C18-flashkolumn, sfäriskt medium, partikelstorlek 20 till 35 μm
Produktkod. 31746240 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Sängvikt (metrisk):
20 g
Produktkod. Sängvikt (metrisk)
31746240 20 g
1 options
Produktkod. 31746240 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer SSO2300200S
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Finns tillgängliga i två flashmedier (oregelbundna och sfäriska) med flera kemier, och Claricep-kolonner är optimerade för upplösning och hög belastningskapacitet. Den inaktiverade kiselytan främjar sammansättningens stabilitet, utmärkt toppform och hög prestanda för både sura och basiska föreningar.
  • Varumärke: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Separationsläge: Omvänd fas
  • Fas: C18
  • Partikeltyp: Sfärisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Flash-kolumn
Sängvikt (metrisk) 20 g
Kvantitet 1 st.